1-Cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926889-1G OR926889-250MG
APOSOR926889-1GEA 372 EUR InStock
APOSOR926889-1G APOSOR926889-250MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22548191
Numéro CAS: 1151814-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité