3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926910-1G OR926910-250MG
APOSOR926910-1GEA 253 EUR InStock
APOSOR926910-1G APOSOR926910-250MG
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425627
Numéro CAS: 69963-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité