3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Chlorothiophen-3-yl)ethanone
OR927023-1G OR927023-250MG
APOSOR927023-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR927023-1G APOSOR927023-250MG
3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
3-Acetyl-5-chlorothiophene
Formule: C₆H₅ClOS
MW: 160,621 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082792
Numéro CAS: 58119-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité