1-(1-Isobutylcyclobutyl)methanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927139-1G OR927139-250MG
APOSOR927139-1GEA 647 EUR InStock
APOSOR927139-1G APOSOR927139-250MG
1-(1-Isobutylcyclobutyl)methanamine 95%
1-(1-Isobutylcyclobutyl)methanamine
Formule: C₉H₁₉N
MW: 141,254 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09971229
Numéro CAS: 1015846-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité