Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927308-1G OR927308-250MG
APOSOR927308-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR927308-1G APOSOR927308-250MG
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate 95%
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381103
Numéro CAS: 66869-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité