N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927360-1G OR927360-5G
APOSOR927360-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR927360-1G APOSOR927360-5G
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 95%
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Formule: C₇H₁₃N₃
MW: 139,198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864293
Numéro CAS: 340967-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité