2-(Pyridin-2-yl)azepane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927383-1G OR927383-250MG
APOSOR927383-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR927383-1G APOSOR927383-250MG
2-(Pyridin-2-yl)azepane 95%
2-(Pyridin-2-yl)azepane
Formule: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,258 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663695
Numéro CAS: 383128-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité