1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR927400-1G OR927400-250MG
APOSOR927400-1GEA 661 EUR InStock
APOSOR927400-1G APOSOR927400-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148,205 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08234589
Numéro CAS: 36887-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité