1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-2-methyl-1-propanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927681-1G OR927681-250MG
APOSOR927681-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR927681-1G APOSOR927681-250MG
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-2-methyl-1-propanone 95%
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-2-methyl-1-propanone
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18267024
Numéro CAS: 1434128-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité