5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927735-1G OR927735-500MG
APOSOR927735-1GEA 754 EUR InStock
APOSOR927735-1G APOSOR927735-500MG
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formule: C₇H₈N₄
MW: 148,165 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846608
Numéro CAS: 1214901-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité