Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927830-1G OR927830-250MG
APOSOR927830-1GEA 683 EUR InStock
APOSOR927830-1G APOSOR927830-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine
Formule: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739260
Numéro CAS: 885275-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité