4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927896-1G OR927896-5G
APOSOR927896-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR927896-1G APOSOR927896-5G
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059974
Numéro CAS: 915922-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité