5-Benzothiazolecarboxaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzo[d]thiazole-5-carbaldehyde
OR927910-100MG OR927910-1G OR927910-250MG
APOSOR927910-100MGEA 52.2 EUR InStock
APOSOR927910-100MG APOSOR927910-1G APOSOR927910-250MG
5-Benzothiazolecarboxaldehyde 95%
5-Benzothiazolecarboxaldehyde
Formule: C₈H₅NOS
MW: 163,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858591
Numéro CAS: 394223-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité