4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927927-1G OR927927-5G OR927927-250MG
APOSOR927927-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR927927-1G APOSOR927927-5G APOSOR927927-250MG
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 96%
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Formule: C₅H₆O₄
MW: 130,099 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12165896
Numéro CAS: 91526-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité