8-Methoxyquinazolin-4-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927982-1G OR927982-250MG
APOSOR927982-1GEA 226 EUR InStock
APOSOR927982-1G APOSOR927982-250MG
8-Methoxyquinazolin-4-ol 95%
8-Methoxyquinazolin-4-ol
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527388
Numéro CAS: 16064-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité