4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928215-1G OR928215-500MG
APOSOR928215-1GEA 394 EUR InStock
APOSOR928215-1G APOSOR928215-500MG
4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
4-Acetyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659983
Numéro CAS: 122555-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité