(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
OR928421-1G OR928421-250MG
APOSOR928421-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR928421-1G APOSOR928421-250MG
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol
Formule: C₈H₉NO₄
MW: 183,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202768
Numéro CAS: 53055-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité