Ethyl 3-bromobutyrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928737-1G OR928737-5G
APOSOR928737-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR928737-1G APOSOR928737-5G
Ethyl 3-bromobutyrate 95%
Ethyl 3-bromobutyrate
Formule: C₆H₁₁BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039175
Numéro CAS: 7425-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité