5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928790-1G
APOSOR928790-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR928790-1G
5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one 95%
5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one
Formule: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044136
Numéro CAS: 14248-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité