4-Nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-olate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 1-oxide
OR928908-1G OR928908-5G
APOSOR928908-1GEA 121 EUR InStock
APOSOR928908-1G APOSOR928908-5G
4-Nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-olate 95%
4-Nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-olate
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921528
Numéro CAS: 125162-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité