Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928950-1G OR928950-250MG
APOSOR928950-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR928950-1G APOSOR928950-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 98%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₅N₃O
MW: 147,134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027563
Numéro CAS: 106012-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité