1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928965-1G OR928965-5G
APOSOR928965-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR928965-1G APOSOR928965-5G
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11695056
Numéro CAS: 1071359-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité