3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929007-1G OR929007-250MG
APOSOR929007-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR929007-1G APOSOR929007-250MG
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,123 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697766
Numéro CAS: 40155-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité