2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR929197-1G OR929197-250MG
APOSOR929197-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR929197-1G APOSOR929197-250MG
2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 96%
2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine
Formule: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,586 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044248
Numéro CAS: 720666-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité