4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Dimethylthiazole-2-carbaldehyde
OR929263-1G OR929263-5G
APOSOR929263-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR929263-1G APOSOR929263-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₇NOS
MW: 141,191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044203
Numéro CAS: 74531-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité