Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929284-1G OR929284-250MG
APOSOR929284-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR929284-1G APOSOR929284-250MG
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate 95%
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13249350
Numéro CAS: 27171-87-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité