N,N-Dimethylglycine methyl ester hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929353-1G OR929353-5G
APOSOR929353-1GEA 255 EUR InStock
APOSOR929353-1G APOSOR929353-5G
N,N-Dimethylglycine methyl ester hydrochloride 95%
N,N-Dimethylglycine methyl ester hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·ClH
MW: 153,607 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062582
Numéro CAS: 1954-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité