3-(Hydroxymethyl)-4-propoxybenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929438-1G OR929438-250MG
APOSOR929438-1GEA 684 EUR InStock
APOSOR929438-1G APOSOR929438-250MG
3-(Hydroxymethyl)-4-propoxybenzaldehyde 95%
3-(Hydroxymethyl)-4-propoxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08753026
Numéro CAS: 915921-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité