6-Acetyl-7-hydroxytetralin 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929629-1G OR929629-250MG
APOSOR929629-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR929629-1G APOSOR929629-250MG
6-Acetyl-7-hydroxytetralin 95%
6-Acetyl-7-hydroxytetralin
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658290
Numéro CAS: 40420-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité