5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929810-1G OR929810-250MG
APOSOR929810-1GEA 831 EUR InStock
APOSOR929810-1G APOSOR929810-250MG
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride 97%
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride
Formule: C₅H₇NS·ClH
MW: 149,642 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23703140
Numéro CAS: 24030-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité