3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR929862-10G OR929862-5G
APOSOR929862-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR929862-10G APOSOR929862-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₈O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00059170
Numéro CAS: 100-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité