2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929888-1G OR929888-250MG
APOSOR929888-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR929888-1G APOSOR929888-250MG
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 95%
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20270297
Numéro CAS: 19230-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité