3-Aminophenethyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Aminophenyl)ethanol
OR929971-1G OR929971-5G
APOSOR929971-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR929971-1G APOSOR929971-5G
3-Aminophenethyl alcohol 97%
3-Aminophenethyl alcohol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683213
Numéro CAS: 52273-77-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité