Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930052-1G OR930052-250MG
APOSOR930052-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR930052-1G APOSOR930052-250MG
Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate 95%
Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,204 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16151670
Numéro CAS: 1250236-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité