2-Bromo-5-methylphenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930096-25G
APOSOR930096-25GEA 120 EUR InStock
APOSOR930096-25G
2-Bromo-5-methylphenol 98%
2-Bromo-5-methylphenol
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,034 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100989
Numéro CAS: 14847-51-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité