2,3-Dihydro-4-benzofuranamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzofuran-4-amine
OR930204-1G OR930204-250MG
APOSOR930204-1GEA 136 EUR InStock
APOSOR930204-1G APOSOR930204-250MG
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine 95%
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659470
Numéro CAS: 61090-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité