(1-Fmoc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930222-1G
APOSOR930222-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR930222-1G
(1-Fmoc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Fmoc-aminocyclohexyl)acetic acid
Formule: C₂₃H₂₅NO₄
MW: 379,449 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863220
Numéro CAS: 282524-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité