2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930226-1G OR930226-250MG
APOSOR930226-1GEA 48 EUR InStock
APOSOR930226-1G APOSOR930226-250MG
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100986
Numéro CAS: 55770-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité