N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930420-100MG OR930420-1G OR930420-250MG
APOSOR930420-100MGEA 168 EUR InStock
APOSOR930420-100MG APOSOR930420-1G APOSOR930420-250MG
N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine 95%
N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09044869
Numéro CAS: 926204-43-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité