L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930611-1G OR930611-250MG
APOSOR930611-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR930611-1G APOSOR930611-250MG
2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
2-Chloro-3-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄ClN
MW: 137.566 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189764
Numéro CAS: 1196156-69-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité