(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930741-5G
APOSOR930741-5GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR930741-5G
(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09952017
Numéro CAS: 894493-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité