7-Chloro-DL-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(7-Cl)-OH
OR930930-250MG OR930930-500MG
APOSOR930930-250MGEA 172 EUR InStock
APOSOR930930-250MG APOSOR930930-500MG
7-Chloro-DL-tryptophan 97%
7-Chloro-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264324
Numéro CAS: 153-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité