3-Chloro-5-nitrophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR930959-1G OR930959-5G
APOSOR930959-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR930959-1G APOSOR930959-5G
3-Chloro-5-nitrophenol 95%
3-Chloro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₄ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15976952
Numéro CAS: 618-63-3
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité