Methyl 3-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931003-10G OR931003-1G OR931003-5G
APOSOR931003-10GEA 2000 EUR InStock
APOSOR931003-10G APOSOR931003-1G APOSOR931003-5G
Methyl 3-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl 3-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂·ClH
MW: 165,618 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12408554
Numéro CAS: 1114876-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité