Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931029-1G OR931029-250MG OR931029-5G
APOSOR931029-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR931029-1G APOSOR931029-250MG APOSOR931029-5G
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₃
MW: 215,634 g/mol
Point de fusion: 134…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01034555
Numéro CAS: 20896-27-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité