4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931169-1G OR931169-250MG
APOSOR931169-1GEA 712 EUR InStock
APOSOR931169-1G APOSOR931169-250MG
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,559 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16556147
Numéro CAS: 1050642-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité