2-Chloro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931181-1G
APOSOR931181-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR931181-1G
2-Chloro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95%
2-Chloro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formule: C₇H₆ClNO·ClH
MW: 192,043 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033889
Numéro CAS: 61889-48-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité