Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931184-1G OR931184-250MG
APOSOR931184-1GEA 696 EUR InStock
APOSOR931184-1G APOSOR931184-250MG
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00820157
Numéro CAS: 16108-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité