5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931371-1G
APOSOR931371-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR931371-1G
5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 95%
5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₄H₄ClN₃O₂
MW: 161,546 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462202
Numéro CAS: 6814-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité