6-Bromo-L-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(6-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Br)-OH
OR931390-1G OR931390-250MG
APOSOR931390-1GEA 264 EUR InStock
APOSOR931390-1G APOSOR931390-250MG
6-Bromo-L-tryptophan 97%
6-Bromo-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214433
Numéro CAS: 52448-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité